Hexafluoroantimonate de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium hexafluoroantimonate(V)
419541000 419540250
ACRO419541000EA 126 EUR InStock
ACRO419541000 ACRO419540250
Hexafluoroantimonate de sodium 98%
Hexafluoroantimonate de sodium
Formule: F₆NaSb
MW: 258,74 g/mol
Densité: 3.375 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003482
Numéro CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité