Hexafluoroantimonate de sodium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium hexafluoroantimonate(V)
B20604.14 B20604.22 B20604.36
B20604.14EA 51.6 EUR InStock
B20604.14 B20604.22 B20604.36
Hexafluoroantimonate de sodium ≥98%
Hexafluoroantimonate de sodium
Purity: 98% CAS No.: 16925-25-0 Molecular Formula: NaSbF6 Formula Weight: 258.73 Odour: Odourless UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00003482
Formule: F₆NaSb
MW: 258,74 g/mol
Densité: 3.38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003482
Numéro CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité