Acide selenieux 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
198870500 198872500 198870010
ACRO198870500EA 71.4 EUR InStock
ACRO198870500 ACRO198872500 ACRO198870010
Acide selenieux 98%
Acide selenieux
Formule: H₂O₃Se
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C (dec.)
Densité: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011331
Numéro CAS: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08430
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité