Acide selenieux ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10855.14 10855.22
10855.14EA 404 EUR InStock
10855.14 10855.22
Acide selenieux ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Acide selenieux
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-00-8 Molecular Formula: H2SeO3 Formula Weight: 128.97 Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8430 UN No.: 3290 MDL No.: MFCD00011331
Formule: H₂O₃Se
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C (dec.)
Densité: 1.998 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011331
Numéro CAS: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
ONU: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8430
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité