Acide selenieux ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12574.06 12574.18 12574.30
12574.06EA 61.8 EUR InStock
12574.06 12574.18 12574.30
Acide selenieux ≥97%
Acide selenieux
Purity: 97% CAS No.: 7783-00-8 Molecular Formula: H2SeO3 Formula Weight: 128.97 Physical Form: -4 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Freely soluble in water, alcohol. Insoluble in ammonia Merck Reference: 14,8430 UN No.: 3290 MDL No.: MFCD00011331
As an oxidizing agent, as a reagent for alkaloids
Formule: H₂O₃Se
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C (dec.)
Densité: 1.998 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011331
Numéro CAS: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
ONU: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8430
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité