Sodium sélénate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
369960250 369961000 369965000
ACRO369960250EA 53.2 EUR InStock
ACRO369960250 ACRO369961000 ACRO369965000
Sodium sélénate 98%
Sodium sélénate
Formule: Na₂O₄Se
Densité: 3,098 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003490
Numéro CAS: 13410-01-0
EINECS: 236-501-8
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08820
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Identification confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité