Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluorosilicate de lithium

Attention

006713-5G 006713-25G
FLUO006713-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006713-5G FLUO006713-25G
Hexafluorosilicate de lithium
Hexafluorosilicate de lithium


Formule: F₆Li₂Si
MW: 155,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049473
Numéro CAS: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
ONU: 2856
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité