Trioxyde de sodium et de vanadium (≥38% V) ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium vanadium trioxide
11092.14 11092.30 11092.A1
11092.14EA 27.9 EUR InStock
11092.14 11092.30 11092.A1
Trioxyde de sodium et de vanadium (≥38% V) ≥96%
Trioxyde de sodium et de vanadium
Purity: 96% CAS No.: 13718-26-8 Molecular Formula: NaO3V Formula Weight: 121.93 Physical Form: Chunks/Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Melting Point: 630° Merck Reference: 14,8700 UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00011125
Formule: NaO₃V
MW: 121,93 g/mol
Point de fusion: 630 °C
Densité: 5.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011125
Numéro CAS: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
ONU: 3285
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8700
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité