L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
205330500 205332500
ACRO205330500EA 181 EUR InStock
ACRO205330500 ACRO205332500
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium 99%
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium
Formule: Na₃O₄V
MW: 183.91 g/mol
Point de fusion: 850…866 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003511
Numéro CAS: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (as Na3VO4)
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤150 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Vanadium (V) 26.5 % (typically)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité