Tétraoxyde de trisodium et de vanadium, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
567540-5EA 98.7 EUR InStock
567540-5
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium, Millipore®
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium
Formule: Na₃O₄V
MW: 183,91 g/mol
Point de fusion: 850…866 °C
Numéro MDL: MFCD00003511
Numéro CAS: 13721-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité