Trioxyde de dilithium et de zirconium ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Lithium zirconate, Lithium zirconium oxide
39377.14 39377.22 39377.36
39377.14EA 86.5 EUR InStock
39377.14 39377.22 39377.36
Trioxyde de dilithium et de zirconium ≥94%
Trioxyde de dilithium et de zirconium
Purity: 94% min CAS No.: 12031-83-3 Molecular Formula: Li2ZrO3 Formula Weight: 153.10 Physical Form: -80 Mesh Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016182
Formule: Li₂O₃Zr
MW: 153,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016182
Numéro CAS: 12031-83-3
EINECS: 234-760-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité