Baryum chlorure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chlorure de baryum
Dans une ampoule sous argon
13686.14EA 210 EUR InStock
13686.14
Baryum chlorure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Point d'ébullition: 1560 °C
Point de fusion: 963 °C
Densité: 3,9
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité