Calcium chlorure 90-98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de calcium
22313.294EA 36.2 EUR InStock
22313.294 22313.460 22313.363
Calcium chlorure 90-98%, TECHNICAL
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
Merck Index: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 90 - 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité