Calcium chlorure
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
A119.1 A119.2 A119.5
ROTHA119.1EA 21.5 EUR InStock
ROTHA119.1 ROTHA119.2 ROTHA119.5
Calcium chlorure
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ATTEINDRE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité