Blanks for flat flange lids, low form, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
210373408 210374601
SCOT210373408EA 242 EUR InStock
SCOT210373408 SCOT210374601
Blanks for flat flange lids, low form, DURAN®
Couvercles Couvercles pour récipients à réactions
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Without necks. For glass manipulators.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité