Pipeteur automatique, S1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
9501 9511 9521 9531 9541
612-3983EA 392 EUR InStock
612-3983 612-3984 612-3985 612-3986 612-3987
Pipeteur automatique, S1
Pipettes Pipeteurs
Le pipeteur S1 associe confort et hautes performances. Pour les pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml.
  • Conception légère et ergonomique ; grand affichage LCD éclairé
  • 8 vitesses différentes d'aspiration et de distribution permettant le contrôle total du pipetage
  • Zone d'identification personnalisable, cinq options de couleur facilitant la reconnaissance de la propriété et/ou la désignation de la tâche
  • Adaptateur en silicone autoclavable
  • Batterie lithium-ion à usage intensif à rechargement rapide (3 heures) et 15 heures de fonctionnement continu
Filter Type: 0,45 UOM standard (Mfr part numbers 4580560 and 9057)
Electrical Requirements: 100 to 240 V, 50/60Hz
Amperage: 0,2 A
Informations de commande: fourni avec une batterie lithium-ion, un onduleur, un support mural et un socle de table.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité