Strontium chlorure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
35719.06 35719.14
35719.06EA 122 EUR InStock
35719.06 35719.14
Strontium chlorure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Strontium chlorure
Purity: 99.995% CAS No.: 10476-85-4 Molecular Formula: SrCl2 Formula Weight: 158.53 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.052 Refractive Index: 1.650 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 873° Boiling Point: 1250° Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00011249
Formule: Cl₂Sr
MW: 158,53 g/mol
Point d'ébullition: 1250 °C
Point de fusion: 873 °C
Densité: 3.052
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011249
Numéro CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 14,8840
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité