Baryum nitrate 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
203155000 203150025
ACRO203155000EA 52.2 EUR InStock
ACRO203155000 ACRO203150025
Baryum nitrate 99+% pour analyses
Baryum nitrate
Formule: Ba(NO₃)₂
MW: 261,34 g/mol
Point de fusion: 592 °C
Densité: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
ONU: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00986
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité