Baryum nitrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
10648.06EA 37.3 EUR InStock
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
Baryum nitrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Baryum nitrate
Purity: 99.999% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Appearance: White Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Formule: Ba(NO₃)₂
MW: 261,34 g/mol
Point de fusion: 592 °C (dec.)
Densité: 3.24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
ONU: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,983
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité