Baryum nitrate ≥99.95% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
30481.14 30481.22
30481.14EA 54.6 EUR InStock
30481.14 30481.22
Baryum nitrate ≥99.95% (base métaux)
Baryum nitrate
Purity: 99.95% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: Ba(NO3)2 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Formule: Ba(NO₃)₂
MW: 261,34 g/mol
Point de fusion: 592 °C (dec.)
Densité: 3.24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
ONU: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,983
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité