Baryum nitrate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01729.0500 1.01729.9050
1.01729.0500EA 140 EUR InStock
1.01729.0500 1.01729.9050
Baryum nitrate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Baryum nitrate
Formule: Ba(NO₃)₂
Point de fusion: ∼592 °C
Densité: ∼3.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
ONU: 1446
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,00986
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 592 °C
Molar Mass 261.34 g/mol
Bulk Density 1900 g/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité