Nitrate de strontium, anhydre ≥99.97% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Strontium nitrate
30486.22EA 403 EUR InStock
30486.22 30486.14
Nitrate de strontium, anhydre ≥99.97% (base métaux)
Nitrate de strontium
Formule: Sr(NO₃)₂
MW: 211,63 g/mol
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 570 °C
Densité: 2,990
Numéro MDL: MFCD00011248
Numéro CAS: 10042-76-9
ONU: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8845
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité