Nitrate de strontium
Fournisseur: Molekula
Attention
42799711-1KG 42799711-200G
MOLE42799711-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE42799711-1KG MOLE42799711-200G
Nitrate de strontium
Nitrate de strontium
Formule: Sr(NO₃)₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 570 °C
Densité: 2.113 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011248
Numéro CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
ONU: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité