Peroxyde de baryum 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 26 EUR InStock
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Peroxyde de baryum 95%
Peroxyde de baryum
Formule: BaO₂
Point de fusion: 450 °C
Densité: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003454
Numéro CAS: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
ONU: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01018
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité