Peroxyde de baryum
Fournisseur: Merck
Danger
1.01740.1000 1.01740.9050
1.01740.1000EA 210 EUR InStock
1.01740.1000 1.01740.9050
Peroxyde de baryum
Peroxyde de baryum
Formule: BaO₂
MW: 169,33 g/mol
Point de fusion: 450 °C
Densité: 4.96 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003454
Numéro CAS: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
ONU: 1449
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01018
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité