Acide butynedioïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
102520250 102521000
ACRO102520250EA 141 EUR InStock
ACRO102520250 ACRO102521000
Acide butynedioïque 98%
Acetylenedicarboxylic acid
Formule: C₄H₂O₄
Point de fusion: 180…187 °C (dec.)
Point d'éclair: 131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004362
Numéro CAS: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité