3,4-Dihydro-2H-pyranne 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
114781000 114785000
ACRO114781000EA 28.8 EUR InStock
ACRO114781000 ACRO114785000
3,4-Dihydro-2H-pyranne 99%
3,4-Dihydro-2H-pyranne
Formule: C₅H₈O
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: –9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006558
Numéro CAS: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
ONU: 2376
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité