Phosphonate de diisopropyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO115261000EA 129 EUR InStock
ACRO115261000
Phosphonate de diisopropyle 98%
Phosphonate de diisopropyle
Formule: C₆H₁₅O₃P
MW: 166,16 g/mol
Point d'ébullition: 71 °C (8 mmHg)
Densité: 0,997 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117905
Numéro CAS: 1809-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4065 to 1.4085 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité