Chlorure de diphényliodonium 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO117330500EA 945 EUR InStock
ACRO117330500 ACRO117330100
Chlorure de diphényliodonium 97%
Chlorure de diphényliodonium
Formule: C₁₂H₁₀ClI
MW: 316,57 g/mol
Point de fusion: 227…228 °C (subl.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011909
Numéro CAS: 1483-72-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride and Bromide ≤0.02 % (as Cl)
Iodide (I) passes test
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité