Furfurylamine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
119800010 119800050 119802500
ACRO119800010EA 226 EUR InStock
ACRO119800010 ACRO119800050 ACRO119802500
Furfurylamine 99+%
Furfurylamine
Formule: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C (761 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003258
Numéro CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
ONU: 2526
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité