(±)-2,3-Époxypropane-1-ol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
120051000 120055000 120050025
ACRO120051000EA 53.3 EUR InStock
ACRO120051000 ACRO120055000 ACRO120050025
(±)-2,3-Époxypropane-1-ol 96%
(±)-2,3-Époxypropane-1-ol
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 160…161 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –54 °C
Densité: 1.11 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005147
Numéro CAS: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité