2-Mercapto-2-thiazoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
125560050 125561000 125565000
ACRO125560050EA 24.1 EUR InStock
ACRO125560050 ACRO125561000 ACRO125565000
2-Mercapto-2-thiazoline 98%
2-Mercapto-2-thiazoline
Formule: C₃H₅NS₂
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126013
Numéro CAS: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with TBAH 97.5 to 102.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité