D(-)-α-Phénylglycine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
130630250 130631000
ACRO130630250EA 43 EUR InStock
ACRO130630250 ACRO130631000
D(-)-α-Phénylglycine 98%
D(-)-α-Phénylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 302 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008061
Numéro CAS: 875-74-1
EINECS: 212-876-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -151° to -161° (20°C, 589 nm) (c=5, 1M HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité