Acide phénylphosphonique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylphosphonic Acid
130791000 130795000 130790025
ACRO130791000EA 52.7 EUR InStock
ACRO130791000 ACRO130795000 ACRO130790025
Acide phénylphosphonique 98%
Acide phénylphosphonique
Formule: C₆H₇O₃P
MW: 158,09 g/mol
Point de fusion: 158…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002136
Numéro CAS: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité