Dichlorure phénylphosphonique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO130802500EA 134 EUR InStock
ACRO130802500 ACRO130800010
Dichlorure phénylphosphonique 97%
Dichlorure phénylphosphonique
Formule: C₆H₅Cl₂OP
MW: 194,98 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,39 g/cm³
Point d'éclair: 204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002070
Numéro CAS: 824-72-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité