syn-Pyridine-2-carbaldehyde-oxime 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: syn-2-Pyridinealdoxime
131790250 131791000
131790250.EA 82.4 EUR InStock
131790250. 131791000.
syn-Pyridine-2-carbaldehyde-oxime 99+%
syn-Pyridine-2-carbaldehyde-oxime
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167166
Numéro CAS: 1193-96-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité