Quinuclidine-3-one chlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
132260250 132261000 132265000
ACRO132260250EA 79.2 EUR InStock
ACRO132260250 ACRO132261000 ACRO132265000
Quinuclidine-3-one chlorhydrate 99%
Quinuclidine-3-one chlorhydrate
Formule: C₇H₁₂ClNO
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137391
Numéro CAS: 1193-65-3
EINECS: 214-776-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (On dry substance)
Loss on drying ≤1.0 % (100°C, 2 h)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
UV at 280 nm A: ≤0.06
pH 6.0 to 9.5 (20°C, 10% in H2O)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité