Cyanoacétamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyanoacetamide
148651000 148655000 148650025
ACRO148651000EA 47 EUR InStock
ACRO148651000 ACRO148655000 ACRO148650025
Cyanoacétamide 99%
Cyanoacétamide
Formule: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Point d'éclair: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008024
Numéro CAS: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité