Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
149190010 149190050 149190250
ACRO149190010EA 36.8 EUR InStock
ACRO149190010 ACRO149190050 ACRO149190250
Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté 98%
Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté
Formule: CH₃NaO₃S·2H₂O
Point de fusion: 63…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150598
Numéro CAS: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
pH 9.5 to 10.5 (10 % solution)
Alkalinity 1 to 2.5 % (as Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité