Phénylmalonate de diéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diethyl 2-phenylmalonate
150260010 150261000 150262500 150260025
150260010.EA 146 EUR InStock
150260010. 150261000. 150262500. 150260025.
Phénylmalonate de diéthyle 98%
Phénylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236,27 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009144
Numéro CAS: 83-13-6
EINECS: 201-456-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4903 to 1.4923 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité