Hydantoïne 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Imidazolidine-2,4-dione
168701000 168705000
ACRO168701000EA 32.1 EUR InStock
ACRO168701000 ACRO168705000
Hydantoïne 99%
Hydantoïne
Formule: C₃H₄N₂O₂
MW: 100,08 g/mol
Point de fusion: 220…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005259
Numéro CAS: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 223 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité