1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
169540250 169545000 169540025
ACRO169540250EA 21.4 EUR InStock
ACRO169540250 ACRO169545000 ACRO169540025
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne 98%
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₆Br₂N₂O₂
Point de fusion: 187…191 °C (dec.)
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003189
Numéro CAS: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité