Triéthanolamine chlorhydrate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO170051000EA 41.8 EUR InStock
ACRO170051000 ACRO170055000 ACRO170050025
Triéthanolamine chlorhydrate 99+%
Triéthanolamine chlorhydrate
Formule: C₆H₁₆ClNO₃
MW: 185,65 g/mol
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00012596
Numéro CAS: 637-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (105°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité