Chlorure d'acetamidinium 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
170210100 170211000 170215000
ACRO170210100EA 43.3 EUR InStock
ACRO170210100 ACRO170211000 ACRO170215000
Chlorure d'acetamidinium 98+%
Chlorure d'acetamidinium
Formule: C₂H₇ClN₂
Point de fusion: 160…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013016
Numéro CAS: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.0 to 102.0 %
HPLC 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité