(1-Éthoxyéthylidene)malononitrile 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
170290250 170291000
ACRO170290250EA 79.5 EUR InStock
ACRO170290250 ACRO170291000
(1-Éthoxyéthylidene)malononitrile 99+%
(1-Éthoxyéthylidene)malononitrile
Formule: C₇H₈N₂O
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001852
Numéro CAS: 5417-82-3
EINECS: 226-521-5
ONU: 3439
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥99.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %
pH 3.5 to 5.5 (c=4, water)
Specific optical rotation (On dried basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité