Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
174110010 174112500 174110025
ACRO174110010EA 121 EUR InStock
ACRO174110010 ACRO174112500 ACRO174110025
Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle) 99%
Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle)
Formule: C₁₀H₂₂O₅
Point d'ébullition: 275…276 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.009 g/cm³
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008505
Numéro CAS: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.015 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité