Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
183820050 183820250
ACRO183820050EA 94 EUR InStock
ACRO183820050 ACRO183820250
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique 98%
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008062
Numéro CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -28° to -33° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité