L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Palladium 10% on activated carbon, dry hydrogenation catalyst, unreduced
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
195030100 195030500 195030010 195032500
ACRO195030100EA 350 EUR InStock
ACRO195030100 ACRO195030500 ACRO195030010 ACRO195032500
Palladium 10% on activated carbon, dry hydrogenation catalyst, unreduced
Palladium
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 3178
ADR: 4.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying ≤5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité