Acide phosphinique 50% dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
20100-5000 201000010 201000050 201005001
ACRO20100-5000EA 0 EUR InStock
ACRO20100-5000 ACRO201000010 ACRO201000050 ACRO201005001
Acide phosphinique 50% dans l'eau
Acide phosphinique
Formule: H₃O₂P
MW: 66 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (1013hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1.27 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183592
Numéro CAS: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 48.0 to 52.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité