Acide medronique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
215070010 215070050
ACRO215070010EA 61.8 EUR InStock
ACRO215070010 ACRO215070050
Acide medronique 98%
Acide medronique
Formule: CH₆O₆P₂
Point d'ébullition: 82 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 200…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002139
Numéro CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité